1,1'-Carbonyldiimidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
003800-1KG 003800-250G 003800-50G
FLUO003800-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO003800-1KG FLUO003800-250G FLUO003800-50G
1,1'-Carbonyldiimidazol
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Melting Pt: 111…116 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge