Inden ≥90% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
A12192.AD A12192.AK A12192.AU
A12192.ADEA 36.1 EUR InStock
A12192.AD A12192.AK A12192.AU
Inden ≥90% stabilisiert
Inden
Stabilized with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Purity: 90+% CAS No.: 95-13-6 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Aromatic Melting Point: ca -2° Boiling Point: 181-182° Beilstein Reference: 635873 Merck Reference: 14,4939 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00003777
Formel: C₉H₈
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 181…182 °C
Melting Pt: ∼–2 °C
Dichte: 0.996
Flash-Pt: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003777
CAS-Nummer: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 14,4939
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge