Inden ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12665.06 L12665.14 L12665.22
L12665.06EA 68.1 EUR InStock
L12665.06 L12665.14 L12665.22
Inden ≥97%
Inden
Purity: 97% CAS No.: 95-13-6 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5740 Odour: Aromatic Melting Point: ca -2° Boiling Point: 181-182° Beilstein Reference: 635873 Merck Reference: 14,4939 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00003777
Formel: C₉H₈
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 181…182 °C
Melting Pt: ∼–2 °C
Dichte: 0.996
Flash-Pt: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003777
CAS-Nummer: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04964
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..