Inden, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
193828-1G 193828-25G 193828-5G
SIAL193828-1GEA 49.7 EUR InStock
SIAL193828-1G SIAL193828-25G SIAL193828-5G
Inden, Sigma-Aldrich®
Inden
Formel: C₉H₈
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 183
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 58
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003777
CAS-Nummer: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04964
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge