3-Indolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12634.03 A12634.06 A12634.14 AB112970.0025
A12634.03EA 36.1 EUR InStock
A12634.03 A12634.06 A12634.14 ABCRAB112970.0025
3-Indolcarbonsäure ≥98%
3-Indolcarbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 771-50-6 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 239° dec. Beilstein Reference: 129435
Formel: C₉H₇NO₂
Melting Pt: ∼ 239 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005624
CAS-Nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge