4-Fluorindol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF1108. 005409-1G 005409-2.5G
CHMPCFF1108.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1108. FLUO005409-1G FLUO005409-2.5G
4-Fluorindol
4-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
MDL Number: MFCD00055992
CAS-Nummer: 387-43-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge