5-Nitroindol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010352-5G 010352-25G
FLUO010352-5GEA 34.1 EUR InStock
FLUO010352-5G FLUO010352-25G
5-Nitroindol
5-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Melting Pt: 140
MDL Number: MFCD00005673
CAS-Nummer: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge