4-Hydroxyindol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BTB07067.250 BTB07067.1
CHMPBTB07067.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB07067.250 MAYBBTB07067.1
4-Hydroxyindol
4-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 100 °C (0,01 mmHg)
Melting Pt: 102…104 °C
MDL Number: MFCD00005667
CAS-Nummer: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge