Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Dimethylindol ≥97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


A18504.09 A18504.18
A18504.09EA 48.7 EUR InStock
A18504.09 A18504.18
2,3-Dimethylindol ≥97%
2,3-Dimethylindol
Purity: 97% CAS No.: 91-55-4 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.21 Melting Point: 105-107° Boiling Point: 285°/750mm MDL No.: MFCD00005617


Formel: C₁₀H₁₁N
MW: 145.2 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (750 mmHg)
Melting Pt: 105…107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005617
CAS-Nummer: 91-55-4
EINECS: 202-076-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge