2-Phenylindol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
130680050 130681000
ACRO130680050EA 26.2 EUR InStock
ACRO130680050 ACRO130681000
2-Phenylindol 99%
2-Phenylindol
Formel: C₁₄H₁₁N
Siedepunkt: 250 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 188…191 °C
MDL Number: MFCD00005608
CAS-Nummer: 948-65-2
EINECS: 213-436-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge