1-Isochinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
152102-1G 152102-5G
SIAL152102-1GEA 29.2 EUR InStock
SIAL152102-1G SIAL152102-5G
1-Isochinolinol, Sigma-Aldrich®
1-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006899
CAS-Nummer: 491-30-5
EINECS: 207-732-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge