Lutetiumtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450960-1G 450960-5G
SIAL450960-1GEA 183 EUR InStock
SIAL450960-1G SIAL450960-5G
Lutetiumtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Lutetiumtrichlorid
Formel: Cl₃Lu
MW: 281.33 g/mol
Melting Pt: 892
Dichte: 3.98 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011099
CAS-Nummer: 10099-66-8
EINECS: 233-240-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge