Terbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439657-10G 439657-2G
SIAL439657-10GEA 861 EUR InStock
SIAL439657-10G SIAL439657-2G
Terbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Terbium(III)chlorid
Formel: Cl₃Tb
MW: 265.28 g/mol
Melting Pt: 588
Dichte: 4.35 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011258
CAS-Nummer: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 13,09087
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge