Europium(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006156-1G 006156-5G
FLUO006156-1GEA 188 EUR InStock
FLUO006156-1G FLUO006156-5G
Europium(III)fluorid
Europium(III)fluorid
Formel: EuF₃
Siedepunkt: 2280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1249,85…1265.85 °C
MDL Number: MFCD00010998
CAS-Nummer: 13765-25-8
EINECS: 237-368-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge