Cer(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544841-5G 544841-25G
SIAL544841-5GEA 49.3 EUR InStock
SIAL544841-5G SIAL544841-25G
Cer(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Cer(IV)oxid
Formel: CeO₂
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2000 °C
Dichte: 7,13 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge