Digadoliniumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
278513-100G 278513-25G
SIAL278513-100GEA 290 EUR InStock
SIAL278513-100G SIAL278513-25G
Digadoliniumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Digadoliniumtrioxid
Formel: Gd₂O₃
Melting Pt: 2410 °C
Dichte: 7,407 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge