Lutetium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
11256.03 11256.06 11256.14
11256.03EA 172 EUR InStock
11256.03 11256.06 11256.14
Lutetium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lutetium(III)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 12032-20-1 Molecular Formula: Lu2O3 Formula Weight: 397.94 Physical Form: Powder Density: 9.420 Melting Point: 2487° Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011100
Formel: Lu₂O₃
MW: 397.93 g/mol
Melting Pt: 2487 °C
Dichte: 9.420
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011100
CAS-Nummer: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
Merck Index: 14,5615
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..