1,6-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
274127-250G 274127-50G
SIAL274127-250GEA 502 EUR InStock
SIAL274127-250G SIAL274127-50G
1,6-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,6-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 375
Melting Pt: 135,5
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003981
CAS-Nummer: 575-44-0
EINECS: 209-386-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge