2-Vinylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
V2909-25G V2909-5G
SIALV2909-25GEA 253 EUR InStock
SIALV2909-25G SIALV2909-5G
2-Vinylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
2-Vinylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀
MW: 154.21 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 66
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004125
CAS-Nummer: 827-54-3
EINECS: 212-573-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge