1,4-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D170305-25G D170305-5G
SIALD170305-25GEA 650 EUR InStock
SIALD170305-25G SIALD170305-5G
1,4-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004037
CAS-Nummer: 571-58-4
EINECS: 209-335-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge