Silber(II)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002863-10G 002863-50G
FLUO002863-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002863-10G FLUO002863-50G
Silber(II)fluorid
Silber(II)fluorid
Formel: AgF₂
MW: 145.86 g/mol
Melting Pt: 690
Dichte: 4.57…4.78 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00003411
CAS-Nummer: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN: 3084
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08656
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge