Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silbernitrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05224.1800 05224.0802 05224.0801 05224.0800 05224.3800
KRAF05224.1800EA 570 EUR InStock
KRAF05224.1800 KRAF05224.0802 KRAF05224.0801 KRAF05224.0800 KRAF05224.3800
Silbernitrat, reinst
Silbernitrat


Formel: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Melting Pt: 210
Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=166a8d8e5beb1527d4f3ab500692f0f7f86f3b10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge