Kupfer(I)oxid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 28 EUR InStock
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Kupfer(I)oxid 97%
Kupfer(I)oxid
Formel: Cu₂O
MW: 143.09 g/mol
Siedepunkt: 1800
Melting Pt: 1232
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010974
CAS-Nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02694
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge