Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silbersulfat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

06223.0801 06223.1800 06223.0800
KRAF06223.0801EA 171 EUR InStock
KRAF06223.0801 KRAF06223.1800 KRAF06223.0800
Silbersulfat, reinst
Silbersulfat


Formel: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Siedepunkt: 1085
Melting Pt: 655
Dichte: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge