Cadmium(II)bromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
35682.06 35682.14
35682.06EA 194 EUR InStock
35682.06 35682.14
Cadmium(II)bromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Cadmium(II)bromid
Purity: 99.999% CAS No.: 7789-42-6 Molecular Formula: CdBr2 Formula Weight: 272.22 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.192 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 567° Boiling Point: 863° Merck Reference: 14,1615 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00015996
Formel: Br₂Cd
MW: 272.22 g/mol
Siedepunkt: 863 °C
Melting Pt: 567
Dichte: 5.192
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015996
CAS-Nummer: 7789-42-6
EINECS: 232-165-1
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1615
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge