Quecksilber(I)chlorid 99+%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 36.1 EUR InStock
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Quecksilber(I)chlorid 99+%, reinst
Quecksilber(I)chlorid
Formel: Cl₂Hg₂
MW: 472.09 g/mol
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 400 °C (Subl.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011043
CAS-Nummer: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05951
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge