Zinkchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
456845-25G 456845-5G
SIAL456845-25GEA 179 EUR InStock
SIAL456845-25G SIAL456845-5G
Zinkchlorid, Sigma-Aldrich®
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Siedepunkt: 732
Melting Pt: 283
Dichte: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge