Zinkcyanid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L15836.14 L15836.22 L15836.0B
L15836.14EA 26.4 EUR InStock
L15836.14 L15836.22 L15836.0B
Zinkcyanid ≥98%
Zinkcyanid
Purity: 98% CAS No.: 557-21-1 Molecular Formula: Zn(CN)2 Formula Weight: 117.42 Melting Point: 800° dec. Beilstein Reference: 4124366 Merck Reference: 14,10135 UN No.: 1713 MDL No.: MFCD00011292
Formel: C₂N₂Zn
Melting Pt: 800 °C (Zers.)
Dichte: 1,852
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011292
CAS-Nummer: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN: 1713
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,10135
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge