Quecksilber(II)oxid, gelb ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
316791000 316795000
ACRO316791000EA 63.9 EUR InStock
ACRO316791000 ACRO316795000
Quecksilber(II)oxid, gelb ACS
Mercury (II) oxide
Formel: HgO
MW: 216.59 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011045
CAS-Nummer: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05908
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤250 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge