Zinksulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
244627-100G 244627-25G
SIAL244627-100GEA 132 EUR InStock
SIAL244627-100G SIAL244627-25G
Zinksulfid, Sigma-Aldrich®
Zinksulfid
Formel: SZn
MW: 97.46 g/mol
Melting Pt: 1064
Dichte: 4.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge