Zinkselenid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244619-10G 244619-50G
SIAL244619-10GEA 99.5 EUR InStock
SIAL244619-10G SIAL244619-50G
Zinkselenid, Sigma-Aldrich®
Zinkselenid
Formel: SeZn
Melting Pt: 1793 °C
Dichte: 5,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011296
CAS-Nummer: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,10290
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge