Scandium(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007260-1G 007260-5G
FLUO007260-1GEA 112 EUR InStock
FLUO007260-1G FLUO007260-5G
Scandium(III)fluorid
Scandium(III)fluorid
Formel: F₃Sc
MW: 101.95 g/mol
Siedepunkt: 1527
Melting Pt: 1140…1160 °C
Dichte: 2.52 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00016325
CAS-Nummer: 13709-47-2
EINECS: 237-255-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge