Titan(IV)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307793-100G 307793-25G
SIAL307793-100GEA 320 EUR InStock
SIAL307793-100G SIAL307793-25G
Titan(IV)bromid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)bromid
Formel: Br₄Ti
MW: 367.5 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 39
Dichte: 2.6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011265
CAS-Nummer: 7789-68-6
EINECS: 232-185-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09617
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge