Titannitrid ≥99,7% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
14510.18 14510.30 14510.A1
14510.18EA 96.1 EUR InStock
14510.18 14510.30 14510.A1
Titannitrid ≥99,7% (Metall-Basis)
Titannitrid
Purity: 99.7% CAS No.: 25583-20-4 Molecular Formula: TiN Formula Weight: 61.91 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.22 Appearance: Yellow Melting Point: 2950° MDL No.: MFCD00049596
Formel: NTi
MW: 61.89 g/mol
Melting Pt: 2950 °C
Dichte: 5.22
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049596
CAS-Nummer: 25583-20-4
EINECS: 247-117-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge