Hafniumdioxid ≥99% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 1,5% Zr)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11835.14 11835.22
11835.14EA 91.6 EUR InStock
11835.14 11835.22
Hafniumdioxid ≥99% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 1,5% Zr)
Hafniumdioxid
Purity: 99% CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formel: HfO₂
MW: 210.49 g/mol
Siedepunkt: 5400
Melting Pt: 2774 °C
Dichte: 9.68
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge