Hafniumdioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202118-100G 202118-25G
SIAL202118-100GEA 372 EUR InStock
SIAL202118-100G SIAL202118-25G
Hafniumdioxid, Sigma-Aldrich®
Hafniumdioxid
Formel: HfO₂
MW: 210.49 g/mol
Siedepunkt: 5400
Melting Pt: 2812
Dichte: 9.68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge