Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titan(IV)butoxid

Lieferant: ABCR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

AB106338.0100 AB106338.2000
ABCRAB106338.0100EA 0 EUR InStock
ABCRAB106338.0100 ABCRAB106338.2000
Titan(IV)butoxid
Titan(IV)butoxid


Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340.34 g/mol
Siedepunkt: 310
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 47
MDL Number: MFCD00009433
CAS-Nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge