Zirkonium(IV)hydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
464171-100G 464171-500G
SIAL464171-100GEA 60.2 EUR InStock
SIAL464171-100G SIAL464171-500G
Zirkonium(IV)hydroxid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)hydroxid
Formel: H₄O₄Zr
MW: 159.25 g/mol
CAS-Nummer: 14475-63-9
EINECS: 238-472-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge