Tantalpentachlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
400475-25G 400475-5G
SIAL400475-25GEA 260 EUR InStock
SIAL400475-25G SIAL400475-5G
Tantalpentachlorid, Sigma-Aldrich®
Tantalpentachlorid
Formel: Cl₅Ta
Siedepunkt: 232…235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 216…217 °C
Dichte: 3,68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011253
CAS-Nummer: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge