Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Niob(V)fluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


002851-5G 002851-25G 002851-100G
FLUO002851-5GEA 122 EUR InStock
FLUO002851-5G FLUO002851-25G FLUO002851-100G
Niob(V)fluorid
Niob(V)fluorid


Formel: F₅Nb
Siedepunkt: 523 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 303 °C
Dichte: 2,19 g/cm³ (17 °C)
MDL Number: MFCD00011129
CAS-Nummer: 7783-68-8
EINECS: 232-020-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06650
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge