Vanadium(IV)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002871-10G 002871-25G
FLUO002871-10GEA 180 EUR InStock
FLUO002871-10G FLUO002871-25G
Vanadium(IV)fluorid
Vanadium(IV)fluorid
Formel: F₄V
MW: 126.94 g/mol
Melting Pt: 325
Dichte: 2.97 g/cm³ (23 °C)
MDL Number: MFCD00042554
CAS-Nummer: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10057
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge