Vanadium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215821-20G 215821-5G
SIAL215821-20GEA 309 EUR InStock
SIAL215821-20G SIAL215821-5G
Vanadium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Vanadium(IV)oxid
Formel: O₂V
Siedepunkt: 2700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 238 °C
Dichte: 4,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049702
CAS-Nummer: 12036-21-4
EINECS: 234-841-1
UN: 3285
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge