Wolfram(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
263974-25G 263974-5G
SIAL263974-25GEA 387 EUR InStock
SIAL263974-25G SIAL263974-5G
Wolfram(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Wolfram(IV)chlorid
Formel: Cl₄W
MDL Number: MFCD00012027
CAS-Nummer: 13470-13-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge