Wolfram(VI)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
645168-25G 645168-5G
SIAL645168-25GEA 1020 EUR InStock
SIAL645168-25G SIAL645168-5G
Wolfram(VI)chlorid, Sigma-Aldrich®
Wolfram(VI)chlorid
Formel: Cl₆W
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 275 °C
Dichte: 3,518 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011463
CAS-Nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge