Chrom(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004566-5G 004566-25G
FLUO004566-5GEA 272 EUR InStock
FLUO004566-5G FLUO004566-25G
Chrom(III)fluorid
Chrom(III)fluorid
Formel: CrF₃
MW: 108.99 g/mol
Melting Pt: 1000
Dichte: 3.8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016045
CAS-Nummer: 7788-97-8
EINECS: 232-137-9
UN: 1756
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02279
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge