Mangan(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003264-25G 003264-100G 003264-250G
FLUO003264-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003264-25G FLUO003264-100G FLUO003264-250G
Mangan(III)fluorid
Mangan(III)fluorid
Formel: F₃Mn
Dichte: 3,54 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016223
CAS-Nummer: 7783-53-1
EINECS: 232-006-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05784
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge