Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
372870-250G 372870-25G
SIAL372870-250GEA 704 EUR InStock
SIAL372870-250G SIAL372870-25G
Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)chlorid
Formel: Cl₂Fe
Siedepunkt: 2023 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 674 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011004
CAS-Nummer: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04091
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge