Cobalt(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
236136-25G 236136-5G
SIAL236136-25GEA 217 EUR InStock
SIAL236136-25G SIAL236136-5G
Cobalt(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(III)fluorid
Formel: CoF₃
MW: 115.93 g/mol
Melting Pt: 927
Dichte: 3.88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010942
CAS-Nummer: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02491
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge