Cobalt(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
343153-100G 343153-10G
SIAL343153-100GEA 1040 EUR InStock
SIAL343153-100G SIAL343153-10G
Cobalt(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)oxid
Formel: CoO
MW: 74.93 g/mol
Melting Pt: 1933
Dichte: 6.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016031
CAS-Nummer: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02507
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge