Platin(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
459925-250MG 459925-1G 459925-5G
SIAL459925-250MGEA 91.2 EUR InStock
SIAL459925-250MG SIAL459925-1G SIAL459925-5G
Platin(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)oxid
Formel: O₂Pt
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 11,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011184
CAS-Nummer: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07686
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge